N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₀ClNO Punto di fusione: 108…110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043377 CAS Number: 29601-98-7 |