Stampa…
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitrophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
OR5189-25G OR5189-5G
APOSOR5189-25GEA 65.7 EUR
APOSOR5189-25G APOSOR5189-5G
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
3-Nitrophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈ClN₃O₂
Peso molecolare: 189.6 g/mol
Punto di fusione: 210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012939
CAS Number: 636-95-3
EINECS: 211-270-6