Stampa…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, (R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, (R)-(-)-2,3-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(-)-1,2-O-Isopropylideneglycerol, (R)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
OR51885-100G OR51885-25G OR51885-5G
APOSOR51885-100GEA 574 EUR
APOSOR51885-100G APOSOR51885-25G APOSOR51885-5G
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 72…73 °C
Densità: 1,062 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003213
CAS Number: 14347-78-5