Dimetiletere 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₆O Punto di ebollizione: –24,8 °C Punto di fusione: –141 °C Densità: 0,661 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
115-10-6 EINECS: 204-065-8 UN: 1033 ADR: 2.1, |