N-Octyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-8, SB-8)
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₂₉NO₃S Punto di fusione: 212…215 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036912 CAS Number: 15178-76-4 |