Stampa…
1-Chloro-2-iodoethane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 51.5 EUR
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chloro-2-iodoethane
1-Chloro-2-iodoethane
Formula: C₂H₄ClI
Punto di ebollizione: 61…62 °C
Densità: 2,088 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041453
CAS Number: 624-70-4