Stampa…
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-methylbenzoate
OR51873-1G OR51873-25G OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA 49.5 EUR
APOSOR51873-1G APOSOR51873-25G APOSOR51873-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Peso molecolare: 229,0706 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09954957
CAS Number: 99548-55-7