Stampa…
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51872-5G OR51872-25G
APOSOR51872-5GEA 115 EUR
APOSOR51872-5G APOSOR51872-25G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Formula: C₆H₁₁NO·HCl
Peso molecolare: 149,62 g/mol
Punto di fusione: 205 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659765
CAS Number: 675112-40-0