2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR51862-1G
OR51862-5G
OR51862-25G
APOSOR51862-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51862-1G
APOSOR51862-5G
APOSOR51862-25G
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formula:
C₈H₇BrO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11044843 CAS Number: 74317-85-4 |