Stampa…
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 32.1 EUR
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
2-Bromo-3-chloroaniline
Formula: C₆H₅BrClN
Peso molecolare: 206,4700 g/mol
Punto di fusione: 41…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10699543
CAS Number: 96558-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III