Stampa…
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
OR51854-100G OR51854-25G OR51854-5G OR51854-500G
APOSOR51854-100GEA 372 EUR
APOSOR51854-100G APOSOR51854-25G APOSOR51854-5G APOSOR51854-500G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Formula: C₈H₆Br₄
Peso molecolare: 421,75 g/mol
Punto di fusione: 254…256 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010353
CAS Number: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5