Stampa…
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR51851-1G OR51851-25G OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA 114 EUR
APOSOR51851-1G APOSOR51851-25G APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Formula: C₉H₁₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00235180
CAS Number: 38336-04-8
UN: 3267
ADR: 8,III