Stampa…
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51844-1G OR51844-5G
APOSOR51844-1GEA 24.4 EUR
APOSOR51844-1G APOSOR51844-5G
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08458822
CAS Number: 59278-65-8