Stampa…
4-Isopropylbenzylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanamine
OR51842-25G OR51842-5G
APOSOR51842-25GEA 321 EUR
APOSOR51842-25G APOSOR51842-5G
4-Isopropylbenzylamine 98%
4-Isopropylbenzylamine
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025580
CAS Number: 4395-73-7
UN: 2735
ADR: 8,III