Stampa…
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂O
Peso molecolare: 179,00 g/mol
Punto di fusione: 66…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02685670
CAS Number: 19646-07-2