L(-)-Malic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₆O₅ Punto di fusione: 101…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064213 CAS Number: 97-67-6 EINECS: 202-601-5 |