Stampa…
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5183-25G OR5183-1G OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA 0 EUR
APOSOR5183-25G APOSOR5183-1G APOSOR5183-5G
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Punto di fusione: 141…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156151
CAS Number: 21169-71-1