Stampa…
4-(Chloromethyl)styrene, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
OR51822-250G OR51822-25G
APOSOR51822-250GEA 364 EUR
APOSOR51822-250G APOSOR51822-25G
4-(Chloromethyl)styrene, grado tecnico
4-(Chloromethyl)styrene
Formula: C₉H₉Cl
Peso molecolare: 152,62 g/mol
Punto di ebollizione: 229 °C
Densità: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 104 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051362
CAS Number: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II