Stampa…
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 59.6 EUR
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Punto di fusione: 65…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234006
CAS Number: 40473-01-6