Stampa…
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2S)-6-Oxopiperidine-2-carboxylic acid
OR51818-1G OR51818-5G OR51818-10G
APOSOR51818-1GEA 137 EUR
APOSOR51818-1G APOSOR51818-5G APOSOR51818-10G
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid
Formula: C₆H₉NO₃
Peso molecolare: 143,1406 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839863
CAS Number: 34622-39-4