Stampa…
4'-Ethynylacetophenone 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
OR51810-10G OR51810-1G OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA 613 EUR
APOSOR51810-10G APOSOR51810-1G APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Formula: C₁₀H₈O
Peso molecolare: 144,173 g/mol
Punto di fusione: 68…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04974025
CAS Number: 42472-69-5