Stampa…
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5181-100G OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA 68.4 EUR
APOSOR5181-100G APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Formula: C₅H₃BrClN
Peso molecolare: 192,44 g/mol
Punto di fusione: 65…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318951
CAS Number: 53939-30-3