Stampa…
3'-Iodoacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR51806-100G OR51806-25G
APOSOR51806-100GEA 243 EUR
APOSOR51806-100G APOSOR51806-25G
3'-Iodoacetophenone
3'-Iodoacetophenone
Formula: C₈H₇IO
Punto di ebollizione: 107 °C/0,75mmHg
Densità: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060283
CAS Number: 14452-30-3