Stampa…
5-Bromo-2-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 29 EUR
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Punto di fusione: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09753734
CAS Number: 64085-52-5