Stampa…
2-Methylterephthalic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Formula: C₉H₈O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835103
CAS Number: 5156-01-4