Stampa…
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-3-Isopropylpiperazine-2,5-dione
OR51793-1G OR51793-5G
APOSOR51793-1GEA 64 EUR
APOSOR51793-1G APOSOR51793-5G
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
Formula: C₇H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 156,18 g/mol
Punto di fusione: 256…262 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00210060
CAS Number: 143673-66-9