Stampa…
6-Nitro-m-toluidina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 6-Nitro-3-methylaniline, 3-Amino-4-nitrotoluene, 5-Methyl-2-nitroaniline
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 265 EUR
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidina
6-Nitro-m-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 110…111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007814
CAS Number: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III