Stampa…
4-Methoxypyridin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methoxypyridine
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 186 EUR
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO₂
Punto di fusione: 143…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11044354
CAS Number: 153199-54-3