Stampa…
4-Methylpyridin-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 111 EUR
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Formula: C₆H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114227
CAS Number: 1121-19-3