Stampa…
3-Bromo-4-pyridone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-hydroxypyridine, 3-Bromo-4-pyridinol
OR51772-10G OR51772-5G OR51772-1G
APOSOR51772-10GEA 142 EUR
APOSOR51772-10G APOSOR51772-5G APOSOR51772-1G
3-Bromo-4-pyridone 97%
3-Bromo-4-pyridone
Formula: C₅H₄BrNO
Peso molecolare: 174,00 g/mol
Punto di fusione: 225…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01646107
CAS Number: 36953-41-0