Stampa…
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-hydroxyisonicotinate
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 98.9 EUR
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,1400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00661299
CAS Number: 10128-72-0