Stampa…
2-Chlorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5177-1KG OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA 32.1 EUR
APOSOR5177-1KG APOSOR5177-500G
2-Chlorobenzoic acid
2-Chlorobenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₂
Peso molecolare: 156,57 g/mol
Punto di ebollizione: 285 °C
Punto di fusione: 138…143 °C
Densità: 1,544 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002412
CAS Number: 118-91-2
EINECS: 204-285-4