Stampa…
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methoxypicolinaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carboxaldehyde, 6-Methoxypyridine-2-carbaldehyde
OR51762-5G OR51762-25G
APOSOR51762-5GEA 68.4 EUR
APOSOR51762-5G APOSOR51762-25G
2-Formyl-6-methoxypyridine 97%
2-Formyl-6-methoxypyridine
Formula: C₇H₇NO₂
Peso molecolare: 137,14 g/mol
Punto di ebollizione: 103…104 °C/20mmHg
Densità: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664030
CAS Number: 54221-96-4