3-Chloro-2-formylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OR51758-1G
OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA
84.4
EUR
APOSOR51758-1G
APOSOR51758-250MG
3-Chloro-2-formylpyridine
3-Chloro-2-formylpyridine
Formula:
C₆H₄ClNO Peso molecolare: 141,56 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09991855 CAS Number: 206181-90-0 |