Stampa…
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Chloropyridine-2-carboxaldehyde, 6-Chloro-2-formylpyridine, 6-Chloropicolinaldehyde
OR51757-1G OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA 65.5 EUR
APOSOR51757-1G APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,55 g/mol
Punto di fusione: 68…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09832941
CAS Number: 54087-03-5