Stampa…
Anidride ftalica
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR51756-100G OR51756-1KG OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA 30.6 EUR
APOSOR51756-100G APOSOR51756-1KG APOSOR51756-500G
Anidride ftalica
Anidride ftalica
Formula: C₈H₄O₃
Peso molecolare: 148.12 g/mol
Punto di ebollizione: 284 °C
Punto di fusione: 131…134 °C
Densità: 1.53 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005918
CAS Number: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
Merck Index: 13,07457