Stampa…
N,N-Dibutylformamide 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 61.3 EUR
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutylformamide 99%
N,N-Dibutylformamide
Formula: C₉H₁₉NO
Punto di ebollizione: 120 °C/15mmHg
Densità: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003289
CAS Number: 761-65-9
EINECS: 212-090-0