Stampa…
Acido gallico, anhydrous 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Acido 3,4,5-triidrossibenzoico
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 94.4 EUR
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Acido gallico, anhydrous 99%
Acido gallico
Formula: C₇H₆O₅
Peso molecolare: 170.12 g/mol
Punto di ebollizione: 501
Punto di fusione: 251 °C (dec.)
Densità: 1.694 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002510
CAS Number: 149-91-7
EINECS: 205-749-9
Merck Index: 13,04366