Stampa…
N-Hydroxyphthalimide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
OR51753-100G OR51753-2.5KG OR51753-500G
APOSOR51753-100GEA 17.6 EUR
APOSOR51753-100G APOSOR51753-2.5KG APOSOR51753-500G
N-Hydroxyphthalimide
N-Hydroxyphthalimide
Formula: C₈H₅NO₃
Peso molecolare: 163,13 g/mol
Punto di fusione: 233 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005891
CAS Number: 524-38-9
EINECS: 208-358-1