Stampa…
2-Acetyl-5-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR51752-10G OR51752-1G OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA 302 EUR
APOSOR51752-10G APOSOR51752-1G APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-bromopyridine
2-Acetyl-5-bromopyridine
Formula: C₇H₆BrNO
Peso molecolare: 200,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974523
CAS Number: 214701-49-2