Stampa…
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
OR5174-10G OR5174-5G
APOSOR5174-10GEA 93.1 EUR
APOSOR5174-10G APOSOR5174-5G
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile 96%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di fusione: 52…55 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016395
CAS Number: 13388-75-5