Stampa…
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51731-25G OR51731-5G
APOSOR51731-25GEA 118 EUR
APOSOR51731-25G APOSOR51731-5G
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
2,2':5',2''-Terthiophene
Formula: C₁₂H₈S₃
Peso molecolare: 248,39 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012167
CAS Number: 1081-34-1