Stampa…
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 64 EUR
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,5658 g/mol
Punto di fusione: 175 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226540
CAS Number: 473923-97-6