Stampa…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5166-100G OR5166-25G OR5166-500G
APOSOR5166-100GEA 35 EUR
APOSOR5166-100G APOSOR5166-25G APOSOR5166-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Formula: C₉H₁₁N
Peso molecolare: 133,19 g/mol
Punto di ebollizione: 248…250 °C
Punto di fusione: 41883 °C
Densità: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006693
CAS Number: 635-46-1
EINECS: 211-237-6