Stampa…
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5163-100G OR5163-500G OR5163-1KG
APOSOR5163-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5163-100G APOSOR5163-500G APOSOR5163-1KG
N-(3-Dimetiaminopropil)-N'-etilcarbodiimidio idrocloruro
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Formula: C₈H₁₇N₃·HCl
Punto di fusione: 110…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012503
CAS Number: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2