Stampa…
4-(Methylsulphonyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5161-100G OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA 48 EUR
APOSOR5161-100G APOSOR5161-25G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Formula: C₇H₉NO₂S
Punto di fusione: 133…138 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00025353
CAS Number: 5470-49-5
EINECS: 226-803-8