3-Chloro-p-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5157-100G
OR5157-25G
OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA
87
EUR
APOSOR5157-100G
APOSOR5157-25G
APOSOR5157-10G
3-Chloro-p-toluic acid 97%
3-Chloro-p-toluic acid
Formula:
C₈H₇ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00045841 CAS Number: 5162-82-3 |