Stampa…
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5156-1G OR5156-25G OR5156-5G
APOSOR5156-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5156-1G APOSOR5156-25G APOSOR5156-5G
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094667
CAS Number: 7697-25-8