Stampa…
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: BSA, Silyl Derivatisation, Trimethylsilyl N-(trimethylsilyl)acetimidate, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidate
OR5155A-100G OR5155A-500G OR5155A-25G
APOSOR5155A-100GEA 29 EUR
APOSOR5155A-100G APOSOR5155A-500G APOSOR5155A-25G
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide 97%
N,O-Bis(trimetilsilil)acetammide
Formula: C₈H₂₁NOSi₂
Punto di ebollizione: 71…73 °C/35mmHg
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 0,832 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008270
CAS Number: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN: 2920
ADR: 8+3,II