Stampa…
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 89.9 EUR
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Formula: C₁₀H₂₄N₄
Punto di ebollizione: 150…152 °C/2mmHg
Punto di fusione: 15 °C
Densità: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006161
CAS Number: 7209-38-3
UN: 2735
ADR: 8,II